Learn More
Gibco™ Angiogenesis Starter Kit
Código de producto. 13443269 Tienda Gibco Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kit
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
13443269 1 kit cada uno
1 options
Código de producto. 13443269 Proveedor Gibco™ N.º de proveedor A1460901
 Artículo restringido
En stock
Kit básico de angiogénesis
El kit básico de angiogénesis Gibco™ contiene los reactivos y protocolos necesarios para realizar diversos ensayos de angiogénesis. Esta combinación de productos de gran calidad es fácil de usar, rentable y está diseñada para satisfacer las necesidades tanto del usuario ocasional como del investigador más experimentado. Los protocolos detallados para el ensayo de formación de tubos y la migración celular están disponibles a continuación.
Qué incluye:
  • Suplemento endotelial para recipientes grandes Gibco™ (LVES), 50X, 11 ml, listo para su uso
  • Basal mediano Gibco™ 200, 500 ml
  • Células endoteliales de vena umbilical humana Gibco™ (HUVEC), 1 vial, 5 x 105 células
  • Matriz de membrana basal de factor de crecimiento reducido sin LDEV Geltrex™, 5 ml
    Suplemento endotelial para recipientes grandes y medianos 200
    El LVES Gibco™ es un suplemento de 50X, completo y listo para su uso optimizado para su uso con Gibco™ mediano 200. Este suplemento combinado se ha diseñado para proporcionar un crecimiento celular óptimo y permitir un rendimiento celular superior para aplicaciones de angiogénesis como la migración celular y la formación de tubos. El LVES contiene suero fetal bovino, hidrocortisona, factor de crecimiento epidérmico humano, factor de crecimiento fibroblasto básico, heparina y ácido ascórbico.
    Células endoteliales de vena umbilical humana
    Las células endoteliales de vena umbilical humana Gibco™ se criopreservan al final del cultivo primario. Al descongelarse, se garantiza que sean > 70 % viables y capaces de un mínimo de 16 doblamientos de población. Las células derivan de tejidos obtenidos de instituciones acreditadas con programas de donantes aprobados por la IRB. El control de calidad de estas células incluye pruebas de micoplasma, esterilidad, endotoxinas, hepatitis B y C y VIH. Además, las células son positivas para el factor von Willebrand (FvW), positivas para CD31, negativas para la alfa actina y positivas para la absorción de dil-Ac-LDL.
    Matriz Geltrex™ sin LDEV
    Geltrex™ La matriz de membrana basal de factor de crecimiento reducido sin LDEV es un extracto de membrana basal soluble con factor de crecimiento reducido, elevador de deshidrogenasa libre de virus utilizado en una gran variedad de aplicaciones de cultivo celular para la promoción y el mantenimiento de muchos tipos de células, incluyendo células epiteliales primarias, células endoteliales y células madre. Puede diluirse para su uso como matriz de recubrimiento para recipientes de cultivo o utilizarse sin diluir como preparación de gel para crear un entorno fisiológicamente más relevante para los ensayos de angiogénesis.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Tipo de célula Células endoteliales (vena del cordón umbilical)
    Color Verde
    Contenido y almacenamiento Un frasco M200500 mediano
    Almacenar entre 2–8 °C
    Un frasco LVES
    Almacenar entre 2–8 °C
    Un vial HUCEV
    Almacenar en nitrógeno líquido
    Un vial de matriz Geltrex sin LDEV
    Almacenar entre -20 °C y -80 °C.
    Método de detección Fluorescente
    Para utilizar con (aplicación) Angiogénesis
    Para utilizar con (equipo) Microscopio
    Formato Placa de cultivo celular (con varios pocillos)
    Etiqueta o tinte Calceína
    Cantidad 1 kit
    Tipo Kit básico de angiogénesis