Learn More
Angelicina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Angelicine |
| CAS | 523-50-2 |
| Notas de grado de pureza | GC |
| Fórmula molecular | C11 H6 O3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 2H-Furo[2,3-h]-1-benzopyran-2-one, Isopsoralen (6CI), 2-Propenoic acid, 3-(4-hydroxy-5-benzofuranyl)-, δ-lactone, Angecin, Angelicin, Angelicin (coumarin derivative), Furo[2,3-h]coumarin, Furo[5',4':7,8]coumarin, NSC 404563 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H6O3/c12-10-4-2-7-1-3-9-8(5-6-13-9)11(7)14-10/h1-6H |
| SMILES | O=C1Oc2c(C=C1)ccc3occc23 |
| Nombre IUPAC | furo[2,3-h]cromen-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 186.16 |
| Mostrar más |