Learn More
Angelicin, MedChemExpress
Descripción
Angelicin, a furocoumarin naturally occurring tricyclic aromatic compound, structurally related to psoralens, is reported to have anti-cancer, antiviral, anti-inflammatory activity.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Angelicin |
| Forma física | Solid |
| CAS | 523-50-2 |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 5 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C11H6O3 |
| Para utilizar con (aplicación) | Cancer-programmed cell death |
| Sinónimo | Isopsoralen |
| Información de solubilidad | DMSO : 33.33 mg/mL (179.04 mM; Need ultrasonic) |
| Mostrar más |