Learn More
Ácido Angélico, TRC
Código de producto. 30012754
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
2.5 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
2.50 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30012754 1 g 1 g
30008309 2.5 g 2.50 g
30008020 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30012754 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA6377301G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 565-63-9
Fórmula molecular C5 H8 O2
Peso molecular (g/mol) 100.12
Sinónimo 2-Methylisocrotonic acid, cis-2,3-dimethylacrylic acid
Nombre IUPAC (Z)-2-metilbut-2-ácido enoico
SMILES C\C=C(\C)/C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Angelic Acid
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C5H8O2/c1-3-4(2)5(6)7/h3H,1-2H3,(H,6,7)/b4-3-
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.0524