Learn More
Anethole trithione, MedChemExpress
Código de producto. 16492256
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16492256 500 mg 500 miligramos
16428696 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16492256 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1223
MedChemExpress Anethole trithione, a sulfur heterocyclic choleretic, is a bile secretion-stimulating agent. Anethole trithione enhances salivary secretion and increases mAChRs, and can be used for dry mouth research.
Anethole trithione, a sulfur heterocyclic choleretic, is a bile secretion-stimulating agent. Anethole trithione enhances salivary secretion and increases mAChRs, and can be used for dry mouth research.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Anethole trithione
CAS 532-11-6
Color Naranja
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C10H8OS3
Cantidad 500 mg
Información de solubilidad DMSO : 12.5 mg/mL (52.01 mM; Need ultrasonic)
SMILES S=C1SSC(C2=CC=C(OC)C=C2)=C1
Peso molecular (g/mol) 240.36
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.36
Porcentaje de pureza 99.67%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death