Learn More
Anethole, MedChemExpress
Código de producto. 16438496
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16438496 100 mg 100 miligramos
16432226 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16438496 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0900
MedChemExpress Anethole is a type of aromatic compound that occurs widely in nature, widely used as a flavoring substance.
Anethole is a type of aromatic compound that occurs widely in nature, widely used as a flavoring substance.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Anethole
CAS 104-46-1
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C10H12O
Cantidad 100 mg
Sinónimo Anise camphor p-Propenylanisole Isoestragole
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (674.76 mM)
SMILES C/C=C/C1=CC=C(OC)C=C1
Peso molecular (g/mol) 148.2
Formula Weight (peso de la fórmula) 148.2
Porcentaje de pureza 98.46%
Grado Research
Forma física Solid-Liquid Mixture
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death