Learn More
Berthold Technologies Unidad de anestesia para NightOWL LB 983
Código de producto. 31908717 Tienda Berthold Technologies Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Negro
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
31908717 Negro cada uno
1 options
Código de producto. 31908717 Proveedor Berthold Technologies N.º de proveedor 41930
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Obligado a mantener inmóviles ratones y permitir la toma de imágenes de animales vivos en el NightOWL II.
  • Incluye parte de boquilla y bandeja para hasta 5 ratones.
  • Se pueden comprar bandejas adicionales por separado.
Specifica
Para utilizar con (aplicación) Anestesia por inhalación animal
Para utilizar con (equipo) NightOWL II
Tensión 230 V
Certificaciones EC
Animal Ratón
Tipo Máquina de anestesia
Color Negro
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.