Learn More
Anemarsaponin E, MedChemExpress
Código de producto. 16461518
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16461518 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 16461518 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN0813
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-11-2026
MedChemExpress Anemarsaponin E is extracted from Anemarrhena asphodeloides Bunge and has anti-inflammatory activity.
Anemarsaponin E is extracted from Anemarrhena asphodeloides Bunge and has anti-inflammatory activity.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Anemarsaponin E
CAS 136565-73-6
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C46H78O19
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (106.94 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[C@@]12[C@]([C@@H]3C)([H])[C@](O[C@]3(OC)CC[C@H](C)CO[C@@H]([C@@H]([C@@H](O)[C@@H]4O)O)O[C@@H]4CO)([H])C[C@@]1([H])[C@@](CC[C@@]5([H])[C@@]6(CC[C@H](O[C@@](O[C@H](CO)[C@H](O)[C@@H]7O)([H])[C@@H]7O[C@]([C@@H]([C@@H](O)[C@@H]8O)O)([H])O[C@@H]8CO)C5)C)([H])[C@]6([H])CC2
Peso molecular (g/mol) 935.1
Formula Weight (peso de la fórmula) 935.1
Porcentaje de pureza 99.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation