Learn More
Anemarrhenasaponin I, MedChemExpress
Código de producto. 16481738
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16481738 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 16481738 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN4213
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
MedChemExpress Anemarrhenasaponin I, a traditional Chinese medicine, shows remarkable inhibiting effect on platelet aggregation.
Anemarrhenasaponin I, a traditional Chinese medicine, shows remarkable inhibiting effect on platelet aggregation.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Anemarrhenasaponin I
CAS 163047-21-0
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C39H66O14
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 50 mg/mL (65.88 mM)
SMILES C[C@@]12[C@]([C@@H](O)[C@@]3([H])[C@]2([H])[C@@H](C(CCC(C)C)(O)O3)C)([H])[C@@]4([H])[C@]([C@@]5([C@](C[C@@H](O[C@@]6([H])[C@@H]([C@H]([C@@H](O)[C@@H](CO)O6)O)O[C@]7([H])O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]7O)CO)CC5)([H])CC4)C)([H])CC1
Peso molecular (g/mol) 758.93
Formula Weight (peso de la fórmula) 758.93
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid