Learn More
Andwin Scientific Espátula en forma de L Lazy
Código de producto. 11765249 Tienda Cole-Parmer Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Azul
Tamaño de la unidad:
paquete de 500
Código de producto. Color unitSize
11765249 Azul paquete de 500
1 options
Código de producto. 11765249 Proveedor Andwin Scientific N.º de proveedor 1420100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Con forma de L para una distribución suave y uniforme de las muestras.
  • Espátula de poliestireno.
  • Duradera, desechable e irrompible.
  • La forma reduce la probabilidad de que la espátula melle el agar.
  • Con esterilización previa.
  • Azul
Especificaciones
Desechables
Esterilizables en autoclave No
Color Azul
Forma Con forma de L
Material Poliestireno
Tipo de producto Espátula para células
Esterilidad Estéril
Para utilizar con (aplicación) Permite una distribución suave y uniforme de las muestras, lo que reduce la probabilidad de que la espátula melle el agar.