Learn More
Androsterona, TRC
Código de producto. 30335530
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30335530 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30335530 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA637535100MG
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Androsterone
CAS 53-41-8
Fórmula molecular C19 H30 O2
Cantidad 100 mg
Sinónimo Androsterone (8CI), (3α,5α)-3-Hydroxyandrostan-17-one, 3-Epihydroxyetioallocholan-17-one, 3α-Hydroxy-17-androstanone, 3α-Hydroxy-5α-androstan-17-one, 3α-Hydroxy-5α-androstane-17-one, 3α-Hydroxyetioallocholan-17-one, 5α-Androstan-17-one-3α-ol, 5α-Androstan-3α-ol-17-one, 5α-Androstane-3α-ol-17-one, 5α-Androsterone, Androkinin, Androtin, Atromide ICI, NSC 9898, U 60366
Fórmula InChI InChI=1S/C19H30O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h12-16,20H,3-11H2,1-2H3/t12-,13+,14-,15-,16-,18-,19-/m0/s1
SMILES C[C@]12CC[C@@H](O)C[C@@H]1CC[C@@H]3[C@@H]2CC[C@@]4(C)[C@H]3CCC4=O
Nombre IUPAC (3R,5S,8R,9S,10S13, S,14S)-3-hidroxi-10,13-dimetil-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16-tetradecahidrociclopenta[a]fenantren-17-ona
Peso molecular (g/mol) 290.44
Formula Weight (peso de la fórmula) 290.2246