Learn More
Androsterona beta-D-glucurónido, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Androsterone glucuronide |
| CAS | 1852-43-3 |
| Fórmula molecular | C25 H38 O8 |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | β-D-Glucopyranosiduronic acid, (3α,5α)-17-oxoandrostan-3-yl, Glucopyranosiduronic acid, 17-oxo-5α-androstan-3α-yl, β-D- (6CI,8CI), (3α,5α)-17-Oxoandrostan-3-yl β-D-glucopyranosiduronic acid, 3α-Hydroxy-5α-androstan-17-one glucuronide, 5α-Androstan-3α-ol-17-one glucuronide, Androsterone 3-glucuronide, Androsterone glucosiduronate, Androsterone glucuronide, Androsterone glucuronoside, Androsterone monoglucosiduronate, NSC 113101 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C25H38O8/c1-24-9-7-13(32-23-20(29)18(27)19(28)21(33-23)22(30)31)11-12(24)3-4-14-15-5-6-17(26)25(15,2)10-8-16(14)24/h12-16,18-21,23,27-29H,3-11H2,1-2H3,(H,30,31)/t12-,13+,14-,15-,16-,18-,19-,20+,21-,23+,24-,25-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@]12CC[C@H](C[C@@H]1CC[C@@H]3[C@@H]2CC[C@@]4(C)[C@H]3CCC4=O)O[C@@H]5O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]5O)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S,3S,4S,5R,6R)-6-[[(3R,5S,8R,9S,10S,13S,14S)-10,13-dimetil-17-oxo-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16-tetradecahidrociclopenta[a]fenantren-3-il]oxi]-3,4,5-trihidroxioxano-2-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 466.56 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 466.2567 |