Learn More
Androsterona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10601545 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10601545 1 g Frasco de vidrio 1 g
10402021 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10601545 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 204190010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 53-41-8 | C19H30O2 | 290.447 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 53-41-8
Fórmula molecular C19H30O2
Peso molecular (g/mol) 290.447
Clave InChI QGXBDMJGAMFCBF-HLUDHZFRSA-N
Sinónimo androsterone, androkinine, androtine, 5alpha-androsterone, 3alpha-hydroxy-5alpha-androstan-17-one, atromide ici, 3-epihydroxyetioallocholan-17-one, 3alpha-hydroxyetioallocholan-17-one, 5alpha-androstane-3alpha-ol-17-one, cis-androsterone
PubChem CID 5879
ChEBI CHEBI:16032
Nombre IUPAC (3R,5S,8R,9S,10S13, S,14S)-3-hidroxi-10,13-dimetil-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16-tetradecahidrociclopenta[a]fenantren-17-ona
SMILES CC12CCC(CC1CCC3C2CCC4(C3CCC4=O)C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Androsterone
Nombre de nota 97%
Color Blanco a beige
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Índice Merck 15, 633
Condición de rotación específica + 96.00 (20.00°C c=1,C2H5OH)
Rotación específica +90° to +98° (20°C, 589nm) (c=0.7, ethanol)
Formula Weight (peso de la fórmula) 290.44
Porcentaje de pureza ≥96.0%
Forma física Polvo o cristales