Learn More
Androstenediona-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 19-d3-Androstendione |
| CAS | 71995-66-9 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C19 2H3 H23 O2 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | Androst-4-ene-3,17-dione-19,19,19-d3 (9CI), 19-D3-Androstendione, Androstenedione-d3, Androst-4-ene-3,17-dione-19,19,19-D3, 4-Androstene-3,17-dione-19,19,19-d3 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H26O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h11,14-16H,3-10H2,1-2H3/t14-,15-,16-,18-,19-/m0/s1/i1D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])[C@]12CCC(=O)C=C1CC[C@H]3[C@@H]4CCC(=O)[C@@]4(C)CC[C@H]23 |
| Nombre IUPAC | (8R,9S,10R,13S,14S)-13-metil-10-(trideuteriometil)-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahidro-1H-ciclopenta[a]fenantreno-3,17-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 289.43 |
| Mostrar más |