Learn More
Androstanolona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5a-Dihydrotestosterone (DHT) |
| CAS | 521-18-6 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C19 H30 O2 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 5α-Androstan-3-one, 17β-hydroxy- (8CI), (5α,17β)-17-Hydroxyandrostan-3-one, (+)-Androstan-17β-ol-3-one, 17β-Hydroxy-3-androstanone, 17β-Hydroxy-5α-androstan-3-one, 17β-Hydroxy-5α-androstane-3-one, 4,5α-Dihydrotestosterone, 4-Dihydrotestosterone, 5-DHT, 5α,17β-Hydroxyandrostan-3-one, 5α-Androstan-17β-ol-3-one, 5α-Androstanolone, 5α-Dihydrotestosterone, Anaboleen, Anabolex, Andractim, Androlone, Androstan-17β-ol-3-one, Androstanolone, Cristerona MB, DHT, Dihydrotestosterone, LG 152, NSC 10972, Neodrol, Stanaprol, Stanolone, Testosterone, dihydro- |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H30O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h12,14-17,21H,3-11H2,1-2H3/t12-,14-,15-,16-,17-,18-,19-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CC[C@H]4CC(=O)CC[C@]34C)[C@@H]1CC[C@@H]2O |
| Nombre IUPAC | (5S,8R,9S,10S,13S,14S,17S)-17-hidroxi-10,13-dimetil-1,2,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahidrociclopenta[a]fenantren-3-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 290.44 |
| Mostrar más |