Learn More
Androsta-1,4-dieno-3,6,17-triona, Mikromol
Código de producto. 30461080
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Código de producto. Cantidad
30461080 25 mg
1 options
Código de producto. 30461080 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1161.050025
Descubra Mikromol: su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Androsta-1,4-dieno-3,6,17-triona, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 6-Oxo Boldione
CAS 72648-46-5
Nombres de analitos o componentes 6-Oxo Boldione
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C19 H22 O3
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Androsta-1,4-diene-3,6,17-trione (9CI), FCE 24204, 6-Oxo Boldione, Androsta-1,4-diene-3,6,17-trione
Fórmula InChI InChI=1S/C19H22O3/c1-18-7-5-11(20)9-15(18)16(21)10-12-13-3-4-17(22)19(13,2)8-6-14(12)18/h5,7,9,12-14H,3-4,6,8,10H2,1-2H3/t12-,13-,14-,18+,19-/m0/s1
Tipo de solución Neat
SMILES C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CC(=O)C4=CC(=O)C=C[C@]34C)[C@@H]1CCC2=O
Nombre IUPAC (8R,9S,10R,13S,14S)-10,13-dimetil-7,8,9,11,12,14,15,16-octahidrociclopenta[a]fenantreno-3,6,17-triona
Peso molecular (g/mol) 298.38
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 298.1569 g/mol