Learn More
Androsta-1,4-dieno-3,17-diona (Androstadienediona), LoGiCal
Código de producto. 30462978
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30462978 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30462978 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0323.07
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Androsta-1,4-diene-3,17-dione (Androstadienedione)
CAS 897-06-3
Nombres de analitos o componentes Androsta-1,4-diene-3,17-dione (Androstadienedione)
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C19 H24 O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Androsta-1,4-diene-3,17-dione, Testosterone Imp. G (EP), Androstadienedione, (+)-Androsta-1,4-diene-3,17-dione, 1-Dehydroandrostenedione, Androsta-1,4-dien-3,17-dione, Androstane-1,4-diene-3,17-dione, Boldione, NSC 49080, Exemestane USP Related Compound C CIII, Exemestane USP RC C CIII, Delta1,4-Androstadiene-3,17-dione, Exemestane Related Compound C, Exemestane Impurity D, Testosterone Impurity G
Fórmula InChI InChI=1S/C19H24O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h7,9,11,14-16H,3-6,8,10H2,1-2H3/t14-,15-,16-,18-,19-/m0/s1
Tipo de solución Neat
SMILES C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)C=C[C@]34C)[C@@H]1CCC2=O
Nombre IUPAC (8R,9S,10R,13S,14S)-10,13-dimetil-7,8,9,11,12,14,15,16-octahidro-6H-ciclopenta[a]fenantreno-3,17-diona
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 284.39
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 284.1776 g/mol