Learn More
Androsta-1,4-dieno-3,11,17-triona (Δ 1-adrenosterona), Mikromol™
Código de producto. 30052384
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30052384 25 mg 25 miligramos
17928824 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30052384 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0482.010025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Androsta-1,4-dieno-3,11,17-triona (Δ 1-adrenosterona)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Androsta-1,4-diene-3,11,17-trione
CAS 7738-93-4
Nombres de analitos o componentes Androsta-1,4-diene-3,11,17-trione
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C19 H22 O3
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Androsta-1,4-diene-3,11,17-trione, NSC 82849, Δ1-Adrenosterone, Prednisone Impurity K
Fórmula InChI InChI=1S/C19H22O3/c1-18-8-7-12(20)9-11(18)3-4-13-14-5-6-16(22)19(14,2)10-15(21)17(13)18/h7-9,13-14,17H,3-6,10H2,1-2H3/t13-,14-,17+,18-,19-/m0/s1
SMILES C[C@]12CC(=O)[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)C=C[C@]34C)[C@@H]1CCC2=O
Nombre IUPAC (8S,9S,10R,13S,14S)-10,13-dimetil-6,7,8,9,12,14,15,16-octahidrociclopenta[a]fenantreno-3,11,17-triona
Peso molecular (g/mol) 298.38
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 298.1569 g/mol