Learn More
Androsta-1,4-dien-3,17-diona-2,3,4-13C3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Androsta-1,4-dien-3,17-dione-2,3,4-13C3 |
| CAS | 2197068-08-7 |
| Fórmula molecular | C1613C3H24O2 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | Boldenone 2,3,4-13C3 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H24O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h7,9,11,14-16H,3-6,8,10H2,1-2H3/t14?,15?,16?,18-,19-/m0/s1/i7+1,11+1,13+1 |
| SMILES | C[C@]12CCC3C(CCC4=[13CH][13C](=O)[13CH]=C[C@]34C)C1CCC2=O |
| Nombre IUPAC | (10R,13S)-10,13-dimetil-7,8,9,11,12,14,15,16-octahidro-6H-ciclopenta[a]fenantreno-3,17-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 287.37 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 287.1877 |