Learn More
Androsta-1,4,6-trieno-3,17-diona, TRC
Código de producto. 30329864
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30329864 25 mg 25 miligramos
30333653 10 mg 10 miligramos
30336740 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30329864 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA63753025MG
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Androsta-1,4,6-triene-3,17-dione
CAS 633-35-2
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C19 H22 O2
Cantidad 25 mg
Sinónimo 1,4,6-Androstatrien-3,17-dione, Androstatrienedione, Δ1,4,6-Androstriene-3,17-dione, Androsta-1,4,6-triene-3,17-dione
Fórmula InChI InChI=1S/C19H22O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h3-4,7,9,11,14-16H,5-6,8,10H2,1-2H3/t14-,15-,16-,18-,19-/m0/s1
SMILES C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](C=CC4=CC(=O)C=C[C@]34C)[C@@H]1CCC2=O
Nombre IUPAC (8R,9S,10R,13S,14S)-10,13-dimetil-9,11,12,14,15,16-hexahidro-8H-ciclopenta[a]fenantreno-3,17-diona
Peso molecular (g/mol) 282.38
Formula Weight (peso de la fórmula) 282.162
Porcentaje de pureza >95