Learn More
Androsta-1,4,6-trieno-3,17-dione (1,0mg/mL en MeOH), TRC
Código de producto. 30012382
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 x 1 mL
Tamaño de la unidad:
10 ml
30012382 10 x 1 mL 10 ml
1 options
Código de producto. 30012382 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCKIT891010X1ML
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Androsta-1,4,6-triene-3,17-dione
CAS 633-35-2
Fórmula molecular C19 H22 O2
Cantidad 10 x 1 mL
Sinónimo 1,4,6-Androstatrien-3,17-dione, Androstatrienedione, δ1,4,6-Androstriene-3,17-dione, Androsta-1,4,6-triene-3,17-dione
Fórmula InChI InChI=1S/C19H22O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h3-4,7,9,11,14-16H,5-6,8,10H2,1-2H3/t14-,15-,16-,18-,19-/m0/s1
SMILES C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](C=CC4=CC(=O)C=C[C@]34C)[C@@H]1CCC2=O
Nombre IUPAC (8R,9S,10R,13S,14S)-10,13-dimetil-9,11,12,14,15,16-hexahidro-8H-ciclopenta[a]fentrantreno-3,17-dión
Peso molecular (g/mol) 282.38
Formula Weight (peso de la fórmula) 282.162
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Androsta-1,4,6-triene-3,17-dione 1 mg/mL