Learn More
Androst-5-eno-3beta, 17beta-diol 3-acetato, Mikromol™
Código de producto. 30050555
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30050555 25 mg 25 miligramos
30049559 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30050555 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0323.210025
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Androst-5-eno-3beta, 17beta-diol 3-acetato
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Androst-5-ene-3beta,17beta-diol 3-Acetate
CAS 1639-43-6
Nombres de analitos o componentes Androst-5-ene-3beta,17beta-diol 3-Acetate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C21 H32 O3
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Androst-5-ene-3,17-diol, 3-acetate, (3beta,17beta)-, Androst-5-ene-3beta,17beta-diol, 3-acetate (6CI,7CI,8CI), 3beta-Acetoxyandrost-5-en-17beta-ol, Androstenediol 3-acetate, EM 1304, NSC 83276
Fórmula InChI InChI=1S/C21H32O3/c1-13(22)24-15-8-10-20(2)14(12-15)4-5-16-17-6-7-19(23)21(17,3)11-9-18(16)20/h4,15-19,23H,5-12H2,1-3H3/t15-,16-,17-,18-,19-,20-,21-/m0/s1
SMILES CC(=O)O[C@H]1CC[C@]2(C)[C@H]3CC[C@]4(C)[C@@H](O)CC[C@H]4[C@@H]3CC=C2C1
Nombre IUPAC [(3S,8R,9S,10R,13S,14S,17S)-17-hidroxi-10,13-dimetil-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-3-il] acetato
Peso molecular (g/mol) 332.48
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 332.2351 g/mol