Learn More
Androst-5-eno-3beta, 17beta-diol 3-acetato 17-benzoato, Mikromol™
Código de producto. 30050644
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30050644 100 mg 100 miligramos
30051262 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30050644 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0323.20
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Androst-5-eno-3beta,17beta-diol 3-acetato 17-benzoato
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Androst-5-ene-3beta,17beta-diol 3-Acetate 17-Benzoate
CAS 5953-63-9
Nombres de analitos o componentes Androst-5-ene-3beta,17beta-diol 3-Acetate 17-Benzoate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C28 H36 O4
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Androst-5-ene-3,17-diol, 3-acetate 17-benzoate, (3β,17β)-, Androst-5-ene-3β,17β-diol, 3-acetate 17-benzoate (6CI,7CI), Androst-5-ene-3β,17β-diol, 3-acetate benzoate (8CI), Androstenediol 3-acetate 17-benzoate, EM 1397, NSC 148900, SKF 2895
Fórmula InChI InChI=1S/C28H36O4/c1-18(29)31-21-13-15-27(2)20(17-21)9-10-22-23-11-12-25(28(23,3)16-14-24(22)27)32-26(30)19-7-5-4-6-8-19/h4-9,21-25H,10-17H2,1-3H3/t21-,22-,23-,24-,25-,27-,28-/m0/s1
SMILES CC(=O)O[C@H]1CC[C@]2(C)[C@H]3CC[C@]4(C)[C@H](CC[C@H]4[C@@H]3CC=C2C1)OC(=O)c5ccccc5
Nombre IUPAC [(3S,8R,9S,10R,13S,14S,17S)-3-acetiloxi-10,13-dimetil-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-17-il] benzoato
Peso molecular (g/mol) 436.58
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 436.2614 g/mol