Learn More
Androst-5-eno-3beta, 17beta-diol 17-benzoato, Mikromol™
Descripción
Androst-5-eno-3beta,17beta-diol 17-benzoato
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Androst-5-ene-3beta,17beta-diol 17-Benzoate |
| CAS | 1175-12-8 |
| Nombres de analitos o componentes | Androst-5-ene-3beta,17beta-diol 17-Benzoate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C26 H34 O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Androst-5-ene-3,17-diol, 17-benzoate, (3beta,17beta)-, Androst-5-ene-3beta,17beta-diol, 17-benzoate (7CI,8CI), 17beta-Benzoyloxyandrost-5-en-3beta-ol, Androstenediol 17-benzoate, NSC 226156 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C26H34O3/c1-25-14-12-19(27)16-18(25)8-9-20-21-10-11-23(26(21,2)15-13-22(20)25)29-24(28)17-6-4-3-5-7-17/h3-8,19-23,27H,9-16H2,1-2H3/t19-,20-,21-,22-,23-,25-,26-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]34C)[C@@H]1CC[C@@H]2OC(=O)c5ccccc5 |
| Nombre IUPAC | [(3S,8R,9S,10R,13S,14S,17S)-3-hidroxi-10,13-dimetil-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-17-il] benzoato |
| Mostrar más |