Learn More
Androst-5-eno-3,11,17-triona, 3,17-bis(1,2-etanodiilacetal) cíclico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Androst-5-ene-3,11,17-trione, Cyclic 3,17-Bis(1,2-ethanediyl acetal) |
| CAS | 13872-18-9 |
| Fórmula molecular | C23H32O5 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Dispiro[1,3-dioxolane-2,3'-[3H]cyclopenta[a]phenanthrene-17'(11'H),2''-[1,3]dioxolaneAndrost-5-ene-3,11,17-trione deriv, Androst-5-ene-3,11,17-trione, Cyclic 3,17-Bis(ethylene acetal) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H32O5/c1-20-7-8-22(25-9-10-26-22)13-15(20)3-4-16-17-5-6-23(27-11-12-28-23)21(17,2)14-18(24)19(16)20/h3,16-17,19H,4-14H2,1-2H3/t16-,17-,19+,20-,21-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@@]12C3(CC[C@]1([C@]4([C@](C(=O)C2)([C@]5(C)C(=CC4)CC6(CC5)OCCO6)[H])[H])[H])OCCO3 |
| Peso molecular (g/mol) | 388.5 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 388.22 |