Learn More
Androst-4-eno-3beta,17beta-diol (Δ 4-Androstenediol), Mikromol™
Código de producto. 30051851
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30051851 25 mg 25 miligramos
17989599 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30051851 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0323.040025
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Androst-4-eno-3beta,17beta-diol (Δ 4-Androstenediol)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Androst-4-ene-3beta,17beta-diol (Δ4-Androstenediol)
CAS 1156-92-9
Nombres de analitos o componentes Androst-4-ene-3beta,17beta-diol (Δ4-Androstenediol)
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C19 H30 O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Androst-4-ene-3beta,17beta-diol, Testosterone Imp. D (EP), Delta4-Androstenediol, Testosterone Impurity D
Fórmula InChI InChI=1S/C19H30O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h11,13-17,20-21H,3-10H2,1-2H3/t13-,14-,15-,16-,17-,18-,19-/m0/s1
SMILES C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=C[C@@H](O)CC[C@]34C)[C@@H]1CC[C@@H]2O
Nombre IUPAC (3S,8R,9S,10R,13S,14S,17S)-10,13-dimetil-2,3,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantreno-3,17-diol
Peso molecular (g/mol) 290.44
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 290.2246 g/mol