Learn More
Androst-4-ene-3,6,17-trione, TRC
Código de producto. 18083110
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18083110 50 mg 50 miligramos
18064010 5 mg 5 miligramos
18023320 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 18083110 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA63756550MG
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2243-06-3
Fórmula molecular C19 H24 O3
Peso molecular (g/mol) 300.39
Sinónimo Androst-4-ene-3,6,17-trione, 4-Androstene-3,6,17-trione
Nombre IUPAC (8R,9S,10R,13S,14S)-10,13-dimetil-1,2,7,8,9,11,12,14,15,16-decahidrociclopenta[a]fentrantreno-3,6,17-trione
SMILES C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CC(=O)C4=CC(=O)CC[C@]34C)[C@@H]1CCC2=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Androst-4-ene-3,6,17-trione
Nombres de analitos o componentes Androst-4-ene-3,6,17-trione
Notas de grado de pureza HPLC
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula InChI InChI=1S/C19H24O3/c1-18-7-5-11(20)9-15(18)16(21)10-12-13-3-4-17(22)19(13,2)8-6-14(12)18/h9,12-14H,3-8,10H2,1-2H3/t12-,13-,14-,18+,19-/m0/s1
Tipo de solución Neat
Industry Type Pharmaceutical
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 300.1725
Porcentaje de pureza >95%