Learn More
Androst-4-eno-3,17-diona (Androstenediona), Mikromol™
Descripción
Androst-4-eno-3,17-diona (Androstenediona)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Androstenedione |
| CAS | 63-05-8 |
| Nombres de analitos o componentes | Androstenedione |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C19 H26 O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Androst-4-ene-3,17-dione, Testosterone Imp. A (EP), Androstenedione, 17-Ketotestosterone, 3,17-Dioxoandrost-4-ene, 4-Androstene-3,17-dione, Fecundin, NSC 9563, SKF 2170, D4-Androstene-3,17-dione, Testosterone Related Compound A, Testosterone Impurity A |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H26O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h11,14-16H,3-10H2,1-2H3/t14-,15-,16-,18-,19-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@]34C)[C@@H]1CCC2=O |
| Nombre IUPAC | (8R,9S,10R,13S,14S)-10,13-dimetil-2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahidro-1H-ciclopenta[a]fenantreno-3,17-diona |
| Mostrar más |