Learn More
Androst-4-ene-3,17-diona-2,2,4,6,6,16,16-d7, CVR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Androst-4-ene-3,17-dione-2,2,4,6,6,16,16-d7 (Major) |
| CAS | 67034-85-9 |
| Fórmula molecular | C19 D7 H19 O2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H26O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h11,14-16H,3-10H2,1-2H3/t14-,15-,16-,18-,19-/m0/s1/i3D2,6D2,7D2,11D |
| SMILES | [2H]C1=C2C([2H])([2H])C[C@@H]3[C@H](CC[C@@]4(C)[C@H]3CC([2H])([2H])C4=O)[C@@]2(C)CC([2H])([2H])C1=O |
| Nombre IUPAC | (8R,9S,10R,13S,14S)-2,2,4,6,6,16,16-heptadeuterio-10,13-dimetil-1,7,8,9,11,12,14,15-octahidrociclopenta[a]fenantreno-3,17-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 293.4517 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 293.2372 |