Learn More
Androst-3-en-17-uno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Androst-3-en-17-one |
| CAS | 14935-81-0 |
| Fórmula molecular | C19H28O |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | (5S,8R,9S,10S,13S,14S)-10,13-Dimethyl-5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17(2H)-one, 5α-Androst-3-en-17-one, (5α)-Androst-3-en-17-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H28O/c1-18-11-4-3-5-13(18)6-7-14-15-8-9-17(20)19(15,2)12-10-16(14)18/h3,5,13-16H,4,6-12H2,1-2H3/t13-,14+,15+,16+,18+,19+/m1/s1 |
| SMILES | O=C(CC1)[C@]2(C)[C@]1([H])[C@]3([H])CC[C@@]4([H])C=CCC[C@]4(C)[C@@]3([H])CC2 |
| Nombre IUPAC | (5S,8R,9S,10S,13S,14S)-10,13-dimetil-1,2,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16-dodecahidrociclopenta[a]fenantren-17-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 272.43 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 272.214 |