Learn More
Androst-16-en-3Beta-ol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Androst-16-en-3-ol |
| CAS | 7148-51-8 |
| Fórmula molecular | C19 H30 O |
| Cantidad | 5 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H30O/c1-18-9-3-4-16(18)15-6-5-13-12-14(20)7-11-19(13,2)17(15)8-10-18/h3,9,13-17,20H,4-8,10-12H2,1-2H3/t13-,14-,15-,16-,17-,18-,19-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CC[C@H]4C[C@@H](O)CC[C@]34C)[C@@H]1CC=C2 |
| Nombre IUPAC | (3S,5S,8R,9S,10S,13R,14S)-10,13-dimetil-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15-dodecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-3-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 274.44 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 274.2297 |