Learn More
Andrografolido, TRC
Código de producto. 30010386
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30010386 500 mg 500 miligramos
30006196 50 mg 50 miligramos
30003837 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30010386 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA637475500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5508-58-7
Fórmula molecular C20 H30 O5
Peso molecular (g/mol) 350.45
Sinónimo 2(3H)-Furanone, 3-[2-[(1R,4aS,5R,6R,8aS)-decahydro-6-hydroxy-5-(hydroxymethyl)-5,8a-dimethyl-2-methylene-1-naphthalenyl]ethylidene]dihydro-4-hydroxy-, (3E,4S)-, 2(3H)-Furanone, 3-[2-[decahydro-6-hydroxy-5-(hydroxymethyl)-5,8a-dimethyl-2-methylene-1-naphthalenyl]ethylidene]dihydro-4-hydroxy-, [1R-[1α[E(S*)],4aβ,5α,6α,8aα]]-, 5β,9βH,10α-Labda-8(20),12-dien-16-oic acid, 3α,14,15,18-tetrahydroxy-, γ-lactone (7CI), Andrographis (6CI), (3E,4S)-3-[2-[(1R,4aS,5R,6R,8aS)-Decahydro-6-hydroxy-5-(hydroxymethyl)-5,8a-dimethyl-2-methylene-1-naphthalenyl]ethylidene]dihydro-4-hydroxy-2(3H)-furanone, Andrographiside aglycon, Andrographolid, Andrographolide
Nombre IUPAC (3E,4S)-3-[2-[(1R,4aS,5R,6R,8aS)-6-hidroxi-5-(hidroximetil)-5,8a-dimetil-2-metilideno-3,4,4a,6,7,8-hexahidro-1H-naftalena-1-il]etilideno]-4-hidroxixolán-2-uno
SMILES C[C@@]1(CO)[C@H](O)CC[C@@]2(C)[C@H](C\C=C\3/[C@H](O)COC3=O)C(=C)CC[C@H]12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Andrographolide
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H30O5/c1-12-4-7-16-19(2,9-8-17(23)20(16,3)11-21)14(12)6-5-13-15(22)10-25-18(13)24/h5,14-17,21-23H,1,4,6-11H2,2-3H3/b13-5+/t14-,15-,16+,17-,19+,20+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 350.2093
Porcentaje de pureza >95%