Learn More
Andrographolide, MedChemExpress
Descripción
Andrographolide is a NF-κB inhibitor, which inhibits NF-κB activation through covalent modification of a cysteine residue on p50 in endothelial cells without affecting IκBα degradation or p50/p65 nuclear translocation. Andrographolide has antiviral effects.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Andrographolide |
| Forma física | Solid |
| CAS | 5508-58-7 |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 100 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C20H30O5 |
| Para utilizar con (aplicación) | Cancer-programmed cell death |
| Sinónimo | Andrographis |
| Información de solubilidad | DMSO : 100 mg/mL (285.35 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| Mostrar más |