Learn More
Andarine, TRC
Código de producto. 18072210
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
2.5 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
2.50 miligramo
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18072210 1 mg 1 miligramo
18090310 5 mg 5 miligramos
18020410 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 18072210 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA6374701MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 401900-40-1
Fórmula molecular C19 H18 F3 N3 O6
Peso molecular (g/mol) 441.36
Sinónimo (2S)-3-[4-(Acetylamino)phenoxy]-2-hydroxy-2-methyl-N-[4-nitro-3-(trifluoromethyl)phenyl]propanamide, Andarine, GTx 007, N-[4-Nitro-3-(trifluoromethyl)phenyl]-(2S)-3-[4-(acetylamino)phenoxy]-2-hydroxy-2-methylpropanamide, S 4, SARM S-4
Nombre IUPAC (2S)-3-(4-acetamidofenoxi)-2-hidroxi-2-metil-N-[4-nitro-3-(trifluorometilfenil]propanamida
SMILES CC(=O)Nc1ccc(OC[C@](C)(O)C(=O)Nc2ccc(c(c2)C(F)(F)F)[N+](=O)[O-])cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Andarine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H18F3N3O6/c1-11(26)23-12-3-6-14(7-4-12)31-10-18(2,28)17(27)24-13-5-8-16(25(29)30)15(9-13)19(20,21)22/h3-9,28H,10H2,1-2H3,(H,23,26)(H,24,27)/t18-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 441.1148
Porcentaje de pureza >95%