Learn More
Ancimidol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ancymidol |
| CAS | 12771-68-5 |
| Fórmula molecular | C15 H16 N2 O2 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 5-Pyrimidinemethanol, α-cyclopropyl-α-(p-methoxyphenyl)- (8CI), α-Cyclopropyl-α-(4-methoxyphenyl)-5-pyrimidinemethanol, (±)-Ancymidol, A-Rest, Amcymidol, Ancymidol, EL 531, Reducymol, Thritone, α-Cyclopropyl-α-(4-methoxyphenyl)-5-pyrimidinylmethanol, α-Cyclopropyl-α-(methoxyphenyl)-5-pyrimidinemethanol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H16N2O2/c1-19-14-6-4-12(5-7-14)15(18,11-2-3-11)13-8-16-10-17-9-13/h4-11,18H,2-3H2,1H3 |
| SMILES | COc1ccc(cc1)C(O)(C2CC2)c3cncnc3 |
| Nombre IUPAC | ciclopropil-(4-metoxifenil)-pirimidin-5-ilmetanol |
| Peso molecular (g/mol) | 256.3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 256.1212 |