Learn More
Clorhidrato de ancitabina, TRC
Código de producto. 30345460
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30345460 2.5 g 2.50 g
1 options
Código de producto. 30345460 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA6372882.5G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclocytidine hydrochloride
CAS 10212-25-6
Fórmula molecular C9 H11 N3 O4 . H Cl
Cantidad 2.5 g
Sinónimo 2,2'-Anhydro-1-β-D-arabinofuranosylcytosine HCl, 2,2'-O-Cyclocytidine HCl, Ancitabine HCl, Cyclo-CMP HCl
Fórmula InChI InChI=1S/C9H11N3O4.ClH/c10-5-1-2-12-8-7(16-9(12)11-5)6(14)4(3-13)15-8;/h1-2,4,6-8,10,13-14H,3H2;1H/t4-,6-,7+,8-;/m1./s1
SMILES Cl.OC[C@H]1O[C@@H]2[C@@H](OC3=NC(=N)C=CN23)[C@@H]1O
Nombre IUPAC (2R,3R,3aS,9aR)-2-(hidroximetil)-6-imino-2,3,3a,9a-tetrahidrofuro[1,2]oxazolo[3,4-a]pirimidin-3-ol;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 261.66
Formula Weight (peso de la fórmula) 261.0516