Learn More
Ancitabine hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16482489
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
200 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
200 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16482489 1 g 1 g
16411486 200 mg 200 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16482489 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN0093
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
MedChemExpress Ancitabine (hydrochloride) is an important antileukemia drugs.
Ancitabine (hydrochloride) is an important antileukemia drugs.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ancitabine hydrochloride
CAS 10212-25-6
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C9H12ClN3O4
Cantidad 1 g
Sinónimo Cyclocytidine hydrochloride Cyclo-CMP hydrochloride Cyclo-C
Información de solubilidad H2O : ≥ 50 mg/mL (191.09 mM) ∣DMSO : 25 mg/mL (95.54 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC[C@@H]1[C@@H](O)[C@@](O2)([H])[C@@](N(C2=N3)C=CC3=N)([H])O1.[H]Cl JjbwQ0byOjHpJ4gXWRYObRsaR41DaP==
Peso molecular (g/mol) 261.66
Formula Weight (peso de la fórmula) 261.66
Porcentaje de pureza 98.97%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death