Learn More
IKA™ Agitador de ancla con rascadores PEEK
Código de producto. 16218261 Tienda IKA Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
400 ml/min
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
16218261 400 ml/min cada uno
1 options
Código de producto. 16218261 Proveedor IKA™ N.º de proveedor 0004663100
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Construcción de acero inoxidable. Para uso con reactor de laboratorio
  • Volumen mínimo utilizable para operaciones de homogeneización: 400 ml
  • Acero inoxidable
  • Para uso con reactores de laboratorio
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 400 ml/min
Color Blanco
Incluye Rascadores ESPEEK
Modelo LR 1000.10
Forma Anclaje
Tipo Eje del agitador superior