Description
- Flujo tangencial
- Alta velocidad de cizalla en los bordes.
- Depósitos mínimos en la pared del recipiente.
- Uso a velocidades bajas.
- Para reacciones de polímeros e incluso la distribución de alto contenido mineral en líquidos.
- Ideal para líquidos de media a alta viscosidad.
Specifications
Specifications
| Descripción | R 1330 |
| Diámetro (imperial) del ventilador | 1,8 in |
| Diámetro del eje (imperial) | 0,3 in |
| Diámetro (métrico) del ventilador | 45 mm |
| Diámetro del eje (métrico) | 8 mm |
| Longitud (imperial) | 13,8 in |
| Longitud (métrico) | 350 mm |
| Velocidad | 1000 rpm |
| Tipo | Impulsor de anclaje |