Learn More
(+)-Hidrocloruro de anatoxina A, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (+)-Anatoxin A Hydrochloride |
| CAS | 64314-16-5 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C10 H15 N O . Cl H |
| Cantidad | 0.5 mg |
| Sinónimo | Ethanone, 1-(1R,6R)-9-azabicyclo[4.2.1]non-2-en-2-yl-, hydrochloride (9CI), Ethanone, 1-(9-azabicyclo[4.2.1]non-2-en-2-yl)-, hydrochloride, (1R)-, 9-Azabicyclo[4.2.1]nonane, ethanone deriv., (+)-Anatoxin-a hydrochloride, Anatoxin a hydrochloride, Anatoxin a hydrochloride, (+)-Anatoxin A hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H15NO.ClH/c1-7(12)9-4-2-3-8-5-6-10(9)11-8;/h4,8,10-11H,2-3,5-6H2,1H3;1H/t8-,10-;/m1./s1 |
| SMILES | Cl.CC(=O)C1=CCC[C@@H]2CC[C@H]1N2 |
| Nombre IUPAC | 1-[(1R,6R)-9-azabiciclo[4.2.1]non-4-en-5-il]etanona;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 201.69 |
| Mostrar más |