Learn More
(±)-Anatoxin A fumarate, Tocris Bioscience™
Código de producto. 30001130
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
30001130 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 30001130 Proveedor Tocris Bioscience N.º de proveedor 0789/1
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Nicotinic agonist
(±)-Anatoxin A fumarate is a potent nicotinic agonist (Ki values are 1.25 and 1840 nM for α4β2 and α7 nicotinic receptors respectively). (?)-Anatoxin A fumarate stimulates [3H]-dopamine release from rat striatal synaptosomes (EC50 = 136 nM). (?)-Anatoxin A fumarate induces apoptosis in rat thymocytes and Vero cells by generation of reactive oxygen species and caspase activation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (±)-Anatoxin A fumarate
CAS 122564-82-3
Fórmula molecular C10H15NO·C4H4O4
Cantidad 1 mg
Sinónimo (±)-2-Acetyl-9-aza bicyclo[4.2.1]non-2-ene fumarate
Formula Weight (peso de la fórmula) 281.31
Porcentaje de pureza >96%