Learn More
Abeba™ Zapatos Anatom 32289
Descripción
- CE EN ISO 20345:2011 S1P SRC
- Terciopelo con incrustaciones textiles transpirables
- Negro
- Puntera de acero
- Entresuela de PU con absorción de impactos
- Resistencia a la penetración sin metales.
- Suela de PU antideslizante
- Plantilla ondulada complementaria reemplazable (n.° de artículo 3580)
- Tratamiento Sanitized
- ESD disipativo de conformidad con la norma DIN EN 61340
- Revestimiento transpirable con iones de plata
- Zona del empeine ajustable
- cierre de velcro
- Material reflectante
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | CE EN ISO 20345:2011 S1P SRC |
| Color | Negro |
| Material | Terciopelo |
| Tamaño | 47 |
| Características exclusivas | Antideslizante |
| Material de la suela | Poliuretano |
| Modelo | 32289 |
| Material del dedo del pie | Acero |