Learn More
Abeba™ Zapatos Anatom 32268
Product Code. 15649567
Change view
Click to view available options
Tamaño:
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Unit Size:
1 par
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Tamaño Unit Size
15649567 43 1 par
15679557 36 1 par
15689557 37 1 par
15699557 38 1 par
15609567 39 1 par
15619567 40 1 par
15629567 41 1 par
15639567 42 1 par
15659567 44 1 par
15669567 45 1 par
15679567 46 1 par
15689567 47 1 par
15699567 48 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15649567 Supplier Abeba™ Supplier No. 32268/43
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Forro especial absorbente de la transpiración con iones de plata.Puntera de acero.
  • CE EN ISO 20345:2011 S3 SRC
  • Piel suave.
  • Negro
  • Puntera de acero.
  • Entresuela de PU con absorción de impactos
  • Resistencia a la penetración sin metales.
  • Suela exterior de PU antideslizante.
  • Plantilla ondulada complementaria reemplazable (n.° de artículo 3580)
  • Tratamiento Sanitized.
  • ESD disipativo de conformidad con la norma DIN EN 61340
  • Forro transpirable con iones de plata.
  • Zona del empeine con cordones.
  • Material reflectante
  • Revestimiento resistente a los arañazos en la zona de los dedos y el talón.
Specifications
Certificaciones/conformidad CE EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Color Negro
Material Cuero
Tamaño 43
Características exclusivas Antideslizante
Material de la suela Poliuretano
Modelo 32268
Material del dedo del pie Acero