Learn More
Abeba™ Zapatos Anatom 32256
Descripción
- CE EN ISO 20345:2011 S3 SRC
- Piel suave.
- Negro
- Puntera de acero.
- Entresuela de PU con absorción de impactos
- Resistencia a la penetración sin metales.
- Suela exterior de PU antideslizante.
- Plantilla ondulada complementaria reemplazable (n.° de artículo 3580)
- Tratamiento Sanitized.
- ESD disipativo de conformidad con la norma DIN EN 61340
- Forro transpirable con iones de plata.
- Zona del empeine con cordones.
- Material reflectante
- Revestimiento resistente a los arañazos en la zona de los dedos y el talón.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | CE EN ISO 20345:2011 S3 SRC |
| Color | Negro |
| Material | Cuero |
| Tamaño | 36 |
| Características exclusivas | Antideslizante |
| Material de la suela | Poliuretano |
| Modelo | 32256 |
| Material del dedo del pie | Acero |