Learn More
Abeba™ Zapatos Anatom 32136
Descripción
- CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC
- Microfibra de color negro
- Puntera de acero.
- Entresuela de PU con absorción de impactos
- Suela exterior de PU antideslizante.
- Plantilla ondulada complementaria reemplazable (n.° de artículo 3580)
- Tratamiento Sanitized.
- ESD disipativo de conformidad con la norma DIN EN 61340
- Forro transpirable con iones de plata.
- Zona del empeine con cordones.
- Adecuado para levantar el talón y el pie.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC |
| Color | Negro |
| Material | Microfibra |
| Tamaño | 36 |
| Características exclusivas | Antideslizante |
| Material de la suela | Poliuretano |
| Modelo | 32136 |
| Material del dedo del pie | Acero |