Learn More
Abeba™ Zapatos Anatom 32131
Código de producto. 15679327
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Tamaño de la unidad:
1 par
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
15679327 37 1 par
15669327 36 1 par
15689327 38 1 par
15699327 39 1 par
15609337 40 1 par
15619337 41 1 par
15629337 42 1 par
15639337 43 1 par
15649337 44 1 par
15659337 45 1 par
15669337 46 1 par
15679337 47 1 par
15689337 48 1 par
15835872 49 1 par
15845872 50 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Código de producto. 15679327 Proveedor Abeba™ N.º de proveedor 32131/37
Fecha estimada de envoi: 17-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Forro especial absorbente de la transpiración con iones de plata.Puntera de acero.
  • CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC
  • Microfibra
  • Blanco
  • Puntera de acero.
  • Entresuela de PU con absorción de impactos
  • Suela exterior de PU antideslizante.
  • Plantilla ondulada complementaria reemplazable (n.° de artículo 3580)
  • Tratamiento Sanitized.
  • ESD disipativo de conformidad con la norma DIN EN 61340
  • Forro transpirable con iones de plata.
  • Zona del empeine con cordones.
  • Adecuado para levantar el talón y el pie.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Color Blanco
Material Microfibra
Tamaño 37
Características exclusivas Antideslizante
Material de la suela Poliuretano
Modelo 32131
Material del dedo del pie Acero