Learn More
Abeba™ Zapatos Anatom 32125
Description
- CE EN ISO 20345:2011 SB A, E SRC
- Microfibra de color negro
- Puntera de acero.
- Entresuela de PU con absorción de impactos
- Suela exterior de PU antideslizante.
- Plantilla ondulada complementaria reemplazable (n.º de artículo 3582)
- Tratamiento Sanitized.
- ESD disipativo de conformidad con la norma DIN EN 61340
- Correa en el talón no plegable, ajustable
- Forro transpirable con iones de plata.
- Zona del empeine ajustable, con banda elástica.
- cierre de velcro
- Adecuado para levantar el talón y el pie.
- Adecuado para zonas con exigencias higiénicas.
Specifications
Specifications
| Certificaciones/conformidad | CE EN ISO 20345:2011 SB A, E SRC |
| Color | Negro |
| Material | Microfibra |
| Tamaño | 38 |
| Características exclusivas | Antideslizante |
| Material de la suela | Poliuretano |
| Modelo | 32125 |
| Material del dedo del pie | Acero |