Learn More
Abeba™ Zapatos Anatom 32125
Código de producto. 15649984
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Tamaño de la unidad:
1 par
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
15649984 46 1 par
15649974 36 1 par
15659974 37 1 par
15669974 38 1 par
15679974 39 1 par
15689974 40 1 par
15699974 41 1 par
15609984 42 1 par
15619984 43 1 par
15629984 44 1 par
15639984 45 1 par
15659984 47 1 par
15669984 48 1 par
15679984 49 1 par
15689984 50 1 par
15699984 51 1 par
15609994 52 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
Código de producto. 15649984 Proveedor Abeba™ N.º de proveedor 32125/46
Equipe su laboratorio
Usar código promocional 28007
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 17-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Forro especial absorbente de la transpiración con iones de plata.Puntera de acero.
  • CE EN ISO 20345:2011 SB A, E SRC
  • Microfibra de color negro
  • Puntera de acero.
  • Entresuela de PU con absorción de impactos
  • Suela exterior de PU antideslizante.
  • Plantilla ondulada complementaria reemplazable (n.º de artículo 3582)
  • Tratamiento Sanitized.
  • ESD disipativo de conformidad con la norma DIN EN 61340
  • Correa en el talón no plegable, ajustable
  • Forro transpirable con iones de plata.
  • Zona del empeine ajustable, con banda elástica.
  • cierre de velcro
  • Adecuado para levantar el talón y el pie.
  • Adecuado para zonas con exigencias higiénicas.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CE EN ISO 20345:2011 SB A, E SRC
Color Negro
Material Microfibra
Tamaño 46
Características exclusivas Antideslizante
Material de la suela Poliuretano
Modelo 32125
Material del dedo del pie Acero