Learn More
Abeba™ Zapatos Anatom 32120
Código de producto. 15435764
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Tamaño de la unidad:
1 par
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
15435764 36 1 par
15455764 37 1 par
15485764 38 1 par
15495764 39 1 par
15415774 40 1 par
15455774 41 1 par
15445784 42 1 par
15485784 43 1 par
15405794 44 1 par
15425794 45 1 par
15445794 46 1 par
15475794 47 1 par
15445804 48 1 par
15495804 49 1 par
15425814 50 1 par
15465814 51 1 par
15495814 52 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
Código de producto. 15435764 Proveedor Abeba™ N.º de proveedor 32120/36
Fecha estimada de envoi: 17-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Forro especial absorbente de la transpiración con iones de plata.Puntera de acero.
  • CE EN ISO 20345:2011 SB A, E SRC
  • Microfibra
  • Blanco
  • Puntera de acero.
  • Entresuela de PU con absorción de impactos
  • Suela exterior de PU antideslizante.
  • Plantilla ondulada complementaria reemplazable (n.º de artículo 3582)
  • Tratamiento Sanitized.
  • ESD disipativo de conformidad con la norma DIN EN 61340
  • Correa en el talón no plegable, ajustable
  • Forro transpirable con iones de plata.
  • Zona del empeine ajustable, con banda elástica.
  • cierre de velcro
  • Adecuado para levantar el talón y los pies.
  • Adecuado para zonas con exigencias higiénicas.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CE EN ISO 20345:2011 SB A, E SRC
Color Blanco
Material Microfibra
Tamaño 36
Características exclusivas Antideslizante
Material de la suela Poliuretano
Modelo 32120
Material del dedo del pie Acero