Learn More
Anastrozol, TRC
Código de producto. 30040842
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30040842 50 mg 50 miligramos
18080020 10 mg 10 miligramos
18063700 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30040842 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA63742550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 120511-73-1
Fórmula molecular C17 H19 N5
Peso molecular (g/mol) 293.37
Sinónimo Anastrozole, 2,2'-[5-(1H-1,2,4-Triazol-1-ylmethyl)benzene-1,3-diyl]bis(2-methylpropanenitrile), 1,3-Benzenediacetonitrile, α,α,α',α'-tetramethyl-5-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)- (9CI), α1,α1,α3,α3-Tetramethyl-5-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1,3-benzenediacetonitrile, 2,2'-[5-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1,3-phenylene]di(2-methylpropionitrile), 2-[3-(1-Cyano-1-methylethyl)-5-[(1H-1,2,4-triazol-1-yl)methyl]phenyl]-2-methylpropanenitrile, 2-[3-(2-Cyano-2-propyl)-5-(1,2,4-triazol-1-ylmethyl)phenyl]-2-methylpropiononitrile, 2-[3-(2-Cyanopropan-2-yl)-5-(1,2,4-triazol-1-ylmethyl)phenyl]-2-methylpropanenitrile, Anastrazole, Anastrol, Arimidex, ICI-D 1033, ZD 1033
Nombre IUPAC 2-[3-(2-cianopropan-2-il)-5-(1,2,4-triazol-1-ilmetil)fenil]-2-metilpropanonitrilo
SMILES CC(C)(C#N)c1cc(Cn2cncn2)cc(c1)C(C)(C)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Anastrozole
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H19N5/c1-16(2,9-18)14-5-13(8-22-12-20-11-21-22)6-15(7-14)17(3,4)10-19/h5-7,11-12H,8H2,1-4H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 293.164
Porcentaje de pureza >95%